2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7502-100G
OS-7502-25G
OS-7502-5G
COBBOS-7502-100GEA
0
EUR
COBBOS-7502-100G
COBBOS-7502-25G
COBBOS-7502-5G
2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel:
C₈H₅F₃O₃ |
MDL:
MFCD00052325 CAS-Nummer: 1979-29-9 |