2-Brom-6-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7514-5G
OS-7514-25G
OS-7514-100G
COBBOS-7514-5GEA
43.4
EUR
COBBOS-7514-5G
COBBOS-7514-25G
COBBOS-7514-100G
2-Brom-6-fluoranilin
2-Brom-6-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190.01 g/mol |
MDL:
MFCD01310982 CAS-Nummer: 65896-11-9 UN: 2810 ADR: 6.1 III |