3-Fluor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7581-5G
OS-7581-25G
OS-7581-1G
COBBOS-7581-5GEA
0
EUR
COBBOS-7581-5G
COBBOS-7581-25G
COBBOS-7581-1G
3-Fluor-2-pyridincarbonitril
3-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃FN₂ |
MDL:
MFCD06797501 CAS-Nummer: 97509-75-6 |