2-Chlor-5-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7583-5G
OS-7583-25G
OS-7583-1G
COBBOS-7583-5GEA
48.8
EUR
COBBOS-7583-5G
COBBOS-7583-25G
COBBOS-7583-1G
2-Chlor-5-fluorpyridin
Formel:
C₅H₃ClFN |
MDL:
MFCD03095332 CAS-Nummer: 31301-51-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II |