6-Methylnicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Methyl-3-pyridincarbonsäure, 6-Methylpyridin-3-carbonsäure
OS-7595-25G
OS-7595-5G
COBBOS-7595-25GEA
0
EUR
COBBOS-7595-25G
COBBOS-7595-5G
6-Methylnicotinsäure
6-Methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Schmelzpunkt: 212 °C |
MDL:
MFCD00006341 CAS-Nummer: 3222-47-7 |