1-Brom-4-hexylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
p-Brom-hexylbenzol
OS-7603-5G
OS-7603-25G
OS-7603-1G
COBBOS-7603-5GEA
60.7
EUR
COBBOS-7603-5G
COBBOS-7603-25G
COBBOS-7603-1G
1-Brom-4-hexylbenzol
1-Brom-4-hexylbenzol
Formel:
C₁₂H₁₇Br Molecular Weight: 241.17 g/mol |
MDL:
MFCD00061114 CAS-Nummer: 23703-22-2 |