2'-Bromacetophenon

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

Synonyme: o-Bromacetophenon

OS-7606-5G OS-7606-25G OS-7606-100G
COBBOS-7606-5GEA 0 EUR
COBBOS-7606-5G COBBOS-7606-25G COBBOS-7606-100G
2'-Bromacetophenon
2'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000067
CAS-Nummer: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR