2-Brom-3-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7616-5G
OS-7616-25G
OS-7616-1G
COBBOS-7616-5GEA
0
EUR
COBBOS-7616-5G
COBBOS-7616-25G
COBBOS-7616-1G
2-Brom-3-fluorpyridin
2-Bromo-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN |
MDL:
MFCD04114128 CAS-Nummer: 40273-45-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |