Ethyl-2-methylnicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 2-methylnicotinate
OS-7641-5G
OS-7641-25G
OS-7641-1G
COBBOS-7641-5GEA
50.9
EUR
COBBOS-7641-5G
COBBOS-7641-25G
COBBOS-7641-1G
Ethyl-2-methylnicotinat
Ethyl-2-methylnicotinat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165.19 g/mol |
MDL:
MFCD00006336 CAS-Nummer: 1721-26-2 EINECS: 217-013-4 |