3-(Trifluormethoxy)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7664-1G
OS-7664-25G
OS-7664-5G
COBBOS-7664-1GEA
0
EUR
COBBOS-7664-1G
COBBOS-7664-25G
COBBOS-7664-5G
3-(Trifluormethoxy)anisol
3-(Trifluormethoxy)anisol
Formel:
C₈H₇F₃O₂ |
MDL:
MFCD01631504 CAS-Nummer: 142738-94-1 |