4-Fluor-2-iodanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7693-5G
OS-7693-25G
OS-7693-100G
COBBOS-7693-5GEA
25.9
EUR
COBBOS-7693-5G
COBBOS-7693-25G
COBBOS-7693-100G
4-Fluor-2-iodanilin
4-Fluor-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅FIN Molecular Weight: 237.02 g/mol |
MDL:
MFCD00042584 CAS-Nummer: 61272-76-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |