2-Amino-3,5-dibrompyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Amino-3,5-dibromopyrazine
OS-7701-5G
COBBOS-7701-5GEA
26.2
EUR
COBBOS-7701-5G
2-Amino-3,5-dibrompyrazin
2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Formel:
C₄H₃Br₂N₃ Molecular Weight: 252,90 g/mol |
MDL:
MFCD00673150 CAS-Nummer: 24241-18-7 |