3-Thiophencarbaldehyd

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde

OS-7727-5G
COBBOS-7727-5GEA 26.2 EUR
COBBOS-7727-5G
3-Thiophencarbaldehyd
3-Thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Molecular Weight: 112,15 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (24 °C)
MDL: MFCD00005466
CAS-Nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR