3-Cyan-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Methyl-3-pyridincarbonitril, 3-Cyan-4-picolin
OS-7729-100G
COBBOS-7729-100GEA
612
EUR
COBBOS-7729-100G
3-Cyan-4-methylpyridin
3-Cyano-4-methylpyridine
Formel:
C₇H₆N₂ Molecular Weight: 118,14 g/mol |
MDL:
MFCD00234272 CAS-Nummer: 5444-01-9 |