2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,6-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,6-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2,6-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
OS-7730-5G
COBBOS-7730-5GEA
25.5
EUR
COBBOS-7730-5G
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213,49 g/mol |
MDL:
MFCD00012930 CAS-Nummer: 50709-36-9 EINECS: 256-730-7 |