1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7731-100G
COBBOS-7731-100GEA
336
EUR
COBBOS-7731-100G
1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol
1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrClI Molecular Weight: 317,35 g/mol |
MDL:
MFCD00672944 CAS-Nummer: 31928-44-6 |