2-Fluor-5-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluor-3-methoxynitrobenzol
OS-7736-5G
COBBOS-7736-5GEA
61
EUR
COBBOS-7736-5G
2-Fluor-5-nitroanisol
2-Fluor-5-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Molecular Weight: 171,13 g/mol |
MDL:
MFCD07782081 CAS-Nummer: 454-16-0 |