2-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7749-1G
COBBOS-7749-1GEA
0
EUR
COBBOS-7749-1G
2-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid
2-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₄ |
MDL:
MFCD03412197 CAS-Nummer: 94444-58-3 |