3-Fluor-4-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7802-5G
COBBOS-7802-5GEA
71.8
EUR
COBBOS-7802-5G
3-Fluor-4-nitroanilin
3-Fluor-4-nitroanilin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 156,12 g/mol |
MDL:
MFCD03412239 CAS-Nummer: 2369-13-3 EINECS: 219-130-6 |