4-Amino-2-chlorpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chlorpyrimidin-4-ylamin
OS-7833-25G
COBBOS-7833-25GEA
122
EUR
COBBOS-7833-25G
4-Amino-2-chlorpyrimidin
4-Amino-2-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₄ClN₃ Molecular Weight: 129,55 g/mol |
MDL:
MFCD00194051 CAS-Nummer: 7461-50-9 |