4-Amino-3,6-dichlorpyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7882-5G
COBBOS-7882-5GEA
79.1
EUR
COBBOS-7882-5G
4-Amino-3,6-dichlorpyridazin
4-Amino-3,6-dichloropyridazine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ Molecular Weight: 163,9900 g/mol |
MDL:
MFCD01647253 CAS-Nummer: 823-58-5 |