3-Brom-N-cyclohexyl-4-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0161-5G
OT-0161-1G
COBBOT-0161-5GEA
0
EUR
COBBOT-0161-5G
COBBOT-0161-1G
3-Brom-N-cyclohexyl-4-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-cyclohexyl-4-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₃H₁₈BrNO₂S |
MDL:
MFCD07363834 CAS-Nummer: 850429-69-5 |