2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Amino-3,5-dibrom-α,α,α-trifluortoluol
OT-0184-25G
COBBOT-0184-25GEA
64.5
EUR
COBBOT-0184-25G
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄Br₂F₃N Molecular Weight: 318,92 g/mol |
MDL:
MFCD00178769 CAS-Nummer: 71757-14-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |