6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OT-0319-100G
OT-0319-25G
OT-0319-5G
COBBOT-0319-100GEA
0
EUR
COBBOT-0319-100G
COBBOT-0319-25G
COBBOT-0319-5G
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ |
MDL:
MFCD00068230 CAS-Nummer: 42753-71-9 EINECS: 255-927-5 |