5-Brom-2-hydroxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-6-pyridinol, 3-Brom-6-hydroxypyridin, 5-Brom-2-pyridinol
OT-0365-25G
COBBOT-0365-25GEA
38.2
EUR
COBBOT-0365-25G
5-Brom-2-hydroxypyridin
5-Brom-2-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO Molecular Weight: 174 g/mol |
MDL:
MFCD00234042 CAS-Nummer: 13466-38-1 |