1-Brom-3-chlor-2-fluorbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Chloro-2-fluorobromobenzene
OT-0395-5G
COBBOT-0395-5GEA
0
EUR
COBBOT-0395-5G
1-Brom-3-chlor-2-fluorbenzol
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formel:
C₆H₃BrClF Molecular Weight: 209,44 g/mol |
MDL:
MFCD03412182 CAS-Nummer: 144584-65-6 |