2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0399-5G OT-0399-25G OT-0399-1G
COBBOT-0399-5GEA 0 EUR
COBBOT-0399-5G COBBOT-0399-25G COBBOT-0399-1G
2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…56 °C
MDL: MFCD00051707
CAS-Nummer: 201849-14-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III