2-(Methylsulfonyl)phenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0401-1G
OT-0401-5G
COBBOT-0401-1GEA
0
EUR
COBBOT-0401-1G
COBBOT-0401-5G
2-(Methylsulfonyl)phenol
Formel:
C₇H₈O₃S |
MDL:
MFCD00127516 CAS-Nummer: 27489-33-4 |