1-(Boc-amino)-4-bromnaphthalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0418-1G
COBBOT-0418-1GEA
623
EUR
COBBOT-0418-1G
1-(Boc-amino)-4-bromnaphthalin
1-(Boc-amino)-4-bromnaphthalin
Formel:
C₁₅H₁₆BrNO₂ |
MDL:
MFCD08704822 CAS-Nummer: 168169-11-7 |