3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0424-5G
OT-0424-25G
OT-0424-1G
COBBOT-0424-5GEA
0
EUR
COBBOT-0424-5G
COBBOT-0424-25G
COBBOT-0424-1G
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄BrF₃O |
MDL:
MFCD08059506 CAS-Nummer: 477535-41-4 |