4-Brom-3-fluorthioanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Brom-2-fluor-4-(methylthio)benzol
OT-0448-1G
COBBOT-0448-1GEA
265
EUR
COBBOT-0448-1G
4-Brom-3-fluorthioanisol
4-Brom-3-fluorthioanisol
Formel:
C₇H₆BrFS |
MDL:
MFCD09027283 CAS-Nummer: 917562-25-5 |