2-Adamantyl-4-brom-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-[5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]adamantane
OT-0467-1G
COBBOT-0467-1GEA
623
EUR
COBBOT-0467-1G
2-Adamantyl-4-brom-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzol
2-Adamantyl-4-brom-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzol
Formel:
C₁₈H₂₀BrF₃O |
MDL:
MFCD09258647 CAS-Nummer: 929000-50-0 |