4-Brom-3-methylbenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
OT-0506-1G
COBBOT-0506-1GEA
38.5
EUR
COBBOT-0506-1G
4-Brom-3-methylbenzotrifluorid
4-Brom-3-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₆BrF₃ Molecular Weight: 239,0325 g/mol |
MDL:
MFCD09258773 CAS-Nummer: 929000-62-4 |