1,4-Dibrom-2,5-bis(brommethyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0536-5G
OT-0536-1G
COBBOT-0536-5GEA
587
EUR
COBBOT-0536-5G
COBBOT-0536-1G
1,4-Dibrom-2,5-bis(brommethyl)benzol
1,4-Dibrom-2,5-bis(brommethyl)benzol
Formel:
C₈H₆Br₄ Molecular Weight: 421.7500 g/mol |
MDL:
MFCD03411745 CAS-Nummer: 35335-16-1 |