N-Formyl-2-brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0547-1G
COBBOT-0547-1GEA
1400
EUR
COBBOT-0547-1G
N-Formyl-2-brom-4-(trifluormethoxy)anilin
N-Formyl-2-brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₈H₅BrF₃NO₂ |
MDL:
MFCD09475870 CAS-Nummer: 941294-53-7 |