4-Chlor-3-methylbenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0598-1G
COBBOT-0598-1GEA
153
EUR
COBBOT-0598-1G
4-Chlor-3-methylbenzotrifluorid
4-Chlor-3-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₆ClF₃ Molecular Weight: 194,581 g/mol |
MDL:
MFCD09878417 CAS-Nummer: 97399-46-7 |