2-Fluor-3-methylanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0599-1G
COBBOT-0599-1GEA
0
EUR
COBBOT-0599-1G
2-Fluor-3-methylanisol
2-Fluor-3-methylanisol
Formel:
C₈H₉FO |
MDL:
MFCD09878418 CAS-Nummer: 951885-64-6 |