2-Chlor-5-(methylthio)benzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloro-5-methylthiobenzotrifluoride
OT-0616-1G
COBBOT-0616-1GEA
2850
EUR
COBBOT-0616-1G
2-Chlor-5-(methylthio)benzotrifluorid
2-Chlor-5-(methylthio)benzotrifluorid
Formel:
C₈H₆ClF₃S |
MDL:
MFCD09878422 CAS-Nummer: 957066-04-5 |