1-(3-Brompropoxy)-2-brombenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0617-5G
COBBOT-0617-5GEA
353
EUR
COBBOT-0617-5G
1-(3-Brompropoxy)-2-brombenzol
1-(3-Brompropoxy)-2-brombenzol
Formel:
C₉H₁₀Br₂O |
MDL:
MFCD02030868 CAS-Nummer: 37136-84-8 |