2-Brom-4-chlortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-3-chlor-6-methylbenzol
OT-0621-100G
COBBOT-0621-100GEA
154
EUR
COBBOT-0621-100G
2-Brom-4-chlortoluol
2-Brom-4-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205,48 g/mol |
MDL:
MFCD00060650 CAS-Nummer: 27139-97-5 |