2,6-Dibrom-4-chloranilin

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

OT-0623-100G OT-0623-25G OT-0623-5G
COBBOT-0623-100GEA 0 EUR
COBBOT-0623-100G COBBOT-0623-25G COBBOT-0623-5G
2,6-Dibrom-4-chloranilin
2,6-Dibrom-4-chloranilin
Formel: C₆H₄Br₂ClN
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
MDL: MFCD00051750
CAS-Nummer: 874-17-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR