4'-(Dimethylamino)acetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanone
OT-0676-5G
OT-0676-25G
OT-0676-100G
COBBOT-0676-5GEA
0
EUR
COBBOT-0676-5G
COBBOT-0676-25G
COBBOT-0676-100G
4'-(Dimethylamino)acetophenon
4'-(Dimethylamino)acetophenon
Formel:
C₁₀H₁₃NO |
MDL:
MFCD00017246 CAS-Nummer: 2124-31-4 |