2-Brom-3-methylnaphthalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0691-100M
COBBOT-0691-100MEA
497
EUR
COBBOT-0691-100M
2-Brom-3-methylnaphthalin
2-Bromo-3-methylnaphthalene
Formel:
C₁₁H₉Br |
MDL:
MFCD11504948 CAS-Nummer: 939-15-1 |