2,4-Dichlor-5-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0695-1G
COBBOT-0695-1GEA
497
EUR
COBBOT-0695-1G
2,4-Dichlor-5-methoxyphenol
2,4-Dichlor-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₆Cl₂O₂ |
MDL:
MFCD10699699 CAS-Nummer: 18113-13-8 |