2-(Trifluormethyl)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Gefahr
|
OT-0710-5G
OT-0710-1G
COBBOT-0710-5GEA
0
EUR
COBBOT-0710-5G
COBBOT-0710-1G
2-(Trifluormethyl)anisol
2-(Trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₇F₃O |
MDL:
MFCD00142938 CAS-Nummer: 16222-42-7 UN: 1993 ADR: 3,III |