5-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0725-1G
COBBOT-0725-1GEA
175
EUR
COBBOT-0725-1G
5-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol
5-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255,04 g/mol |
MDL:
MFCD04972695 CAS-Nummer: 887268-26-0 |