3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-(4-Methoxyphenyl)propansäure
OT-0749-5G
COBBOT-0749-5GEA 0 EUR
COBBOT-0749-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
3-(4-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…102 °C
MDL: MFCD00002777
CAS-Nummer: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0