4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-cyclohexylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0774-5G
OT-0774-1G
COBBOT-0774-5GEA
0
EUR
COBBOT-0774-5G
COBBOT-0774-1G
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-cyclohexylbenzolsulfonamid
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-cyclohexylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₅H₁₈BrN₃O₂S |
MDL:
MFCD12546462 CAS-Nummer: 1187385-90-5 |