4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-ethylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0781-1G
OT-0781-5G
COBBOT-0781-1GEA
0
EUR
COBBOT-0781-1G
COBBOT-0781-5G
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-ethylbenzolsulfonamid
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-ethylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₂BrN₃O₂S |
MDL:
MFCD12756459 CAS-Nummer: 1187385-77-8 |