2,6-Dibrom-4-(trifluormethylsulfonyl)toluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0853-1G
COBBOT-0853-1GEA
404
EUR
COBBOT-0853-1G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethylsulfonyl)toluol
2,6-Dibrom-4-(trifluormethylsulfonyl)toluol
Formel:
C₈H₅Br₂F₃O₂S |
MDL:
MFCD12026060 CAS-Nummer: 1150271-31-0 |